5-Méthyl-2-furoate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-methylfuran-2-carboxylate
H27570.03
H27570.03EA 52.3 EUR InStock
H27570.03
5-Méthyl-2-furoate de méthyle ≥97%
5-Méthyl-2-furoate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 2527-96-0 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Flash Point: 87°(189°F) Refractive Index: 1.493 Boiling Point: 255° MDL No.: MFCD04116374
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C
Densité: 1.114
Point d'éclair: 87 °C (189 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116374
Numéro CAS: 2527-96-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité