2,4-Dichloro-L-phenylalanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Phe(2,4-DiCl)-OH
H27579.03
H27579.03EA 206 EUR InStock
H27579.03
2,4-Dichloro-L-phenylalanine ≥98%
2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 111119-36-9 Molecular Formula: C9H9Cl2NO2 Formula Weight: 234.09 MDL No.: MFCD01860882
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860882
Numéro CAS: 111119-36-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité