Ethyl cellulose
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethylcellulose
H27621.MD
H27621.MDEA 110 EUR InStock
H27621.MD
Ethyl cellulose
Ethyl cellulose
Ethyl cellulose is used as a food additive and as an emulsifier. It is also used as a film-former in coatings, hot-melt adhesives and transfer inks. Further, it is employed as a binder, filler, plastic coating and diluents of color. In addition to this, it is used in lacquers and plastic toughing.
CAS No.: 9004-57-3 Refractive Index: 1.47 MDL No.: MFCD00131037
Densité: 1.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131037
Numéro CAS: 9004-57-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité