(R)-(+)-IAcide indoline-2-carboxylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27626.03
H27626.03EA 107 EUR InStock
H27626.03
(R)-(+)-IAcide indoline-2-carboxylique ≥97%
(R)-(+)-IAcide indoline-2-carboxylique
Purity: 97% CAS No.: 98167-06-7 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: ca 177° dec. MDL No.: MFCD00792496
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: ∼ 177 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792496
Numéro CAS: 98167-06-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité