Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27630.06
H27630.06EA 1090 EUR InStock
H27630.06
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique 95%
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique
Purity: 95% CAS No.: 401815-98-3 Molecular Formula: C5H5BFNO2 Formula Weight: 140.91 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: ca 195° dec. MDL No.: MFCD04112534
Formule: C₅H₅BFNO₂
Point de fusion: ∼ 195 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD04112534
Numéro CAS: 401815-98-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité