cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27633.03
H27633.03EA 111 EUR InStock
H27633.03
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Purity: 98+% CAS No.: 2584-71-6 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: 243° dec. MDL No.: MFCD00005252
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 243 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005252
Numéro CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité