2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27644.09
H27644.09EA 169 EUR InStock
H27644.09
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 49845-33-2 Molecular Formula: C4HCl2N3O2 Formula Weight: 193.98 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-32° Boiling Point: 0.9°/0.5mm MDL No.: MFCD00127867
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Point d'ébullition: 0.9 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127867
Numéro CAS: 49845-33-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité