4-Bromo-2-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27657.06
H27657.06EA 198 EUR InStock
H27657.06
4-Bromo-2-fluoropyridine 95%
4-Bromo-2-fluoropyridine
Purity: 95% CAS No.: 128071-98-7 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Refractive Index: 1.5300
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112504
Numéro CAS: 128071-98-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité