4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-bromo-2-chloropyridin-4-amine, 5-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 5-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
H27674.03
H27674.03EA 166 EUR InStock
H27674.03
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine 95%
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Purity: 95% CAS No.: 857730-21-3 Molecular Formula: C5H4BrClN2 Formula Weight: 207.46 Melting Point: 127-129° MDL No.: MFCD09037459
Formule: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037459
Numéro CAS: 857730-21-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité