3-Bromo-2-éthoxypyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27690.03
H27690.03EA 113 EUR InStock
H27690.03
3-Bromo-2-éthoxypyridine 95%
3-Bromo-2-éthoxypyridine
Purity: 95% CAS No.: 57883-25-7 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 MDL No.: MFCD00234309
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234309
Numéro CAS: 57883-25-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité