(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27700.03
H27700.03EA 129 EUR InStock
H27700.03
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 98%
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 334618-07-4 Molecular Formula: C5H12N2.2HCl Formula Weight: 173.08 Melting Point: ca 210° dec. Optical Rotation: +1.6° (c=1 in water)
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
Point de fusion: ∼ 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427036
Numéro CAS: 334618-07-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité