Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27702.03
H27702.03EA 75.4 EUR InStock
H27702.03
Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate 96%
Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate
Purity: 96% CAS No.: 143633-91-4 Molecular Formula: C19H22O4 Formula Weight: 314.38 Refractive Index: 1.5140 MDL No.: MFCD09953493
Formule: C₁₉H₂₂O₄
MW: 314,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953493
Numéro CAS: 143633-91-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité