4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-5-bromo-2-chloropyrimidine
H27706.03
H27706.03EA 144 EUR InStock
H27706.03
4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine 97%
4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 205672-19-1 Molecular Formula: C11H8BrClN2O Formula Weight: 299.56 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD06798237
Formule: C₁₁H₈BrClN₂O
MW: 299,56 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798237
Numéro CAS: 205672-19-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité