4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27712.03
H27712.03EA 89.4 EUR InStock
H27712.03
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5928-48-3 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5790 Boiling Point: 82-85° MDL No.: MFCD02093897
Formule: C₇H₈OS
Point d'ébullition: 82…85 °C
Densité: 1.179
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093897
Numéro CAS: 5928-48-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité