N-Acetyl-DL-serine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27717.06
H27717.06EA 445 EUR InStock
H27717.06
N-Acetyl-DL-serine ≥98%
N-Acetyl-DL-serine
Purity: 98+% CAS No.: 97-14-3 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C MDL No.: MFCD00037248
Formule: C₅H₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00037248
Numéro CAS: 97-14-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité