3,6-Dibromo-2-chloropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27738.03
H27738.03EA 170 EUR InStock
H27738.03
3,6-Dibromo-2-chloropyridine 95%
3,6-Dibromo-2-chloropyridine
Purity: 95% CAS No.: 942206-18-0 Molecular Formula: C5H2Br2ClN Formula Weight: 271.34 Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD09037464
Formule: C₅H₂Br₂ClN
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037464
Numéro CAS: 942206-18-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité