2-Fluoropyridine-5-ol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27741.03
H27741.03EA 322 EUR InStock
H27741.03
2-Fluoropyridine-5-ol 95%
2-Fluoropyridine-5-ol
Purity: 95% CAS No.: 55758-32-2 Molecular Formula: C5H4FNO Formula Weight: 113.09 Melting Point: 150-153° MDL No.: MFCD01075040
Formule: C₅H₄FNO
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075040
Numéro CAS: 55758-32-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité