N-(α)-Boc-D-tryptophanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-D-Tryptophanol, Boc-D-Trp-OL
H27763.03
H27763.03EA 270 EUR InStock
H27763.03
N-(α)-Boc-D-tryptophanol 98%
N-(alpha)-Boc-D-tryptophanol
Purity: 98% CAS No.: 158932-00-4 Molecular Formula: C16H22N2O3 Formula Weight: 290.36 Melting Point: 119-121° Optical Rotation: +53° (c=2 in acetic acid) MDL No.: MFCD00270221
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₃
MW: 290,3 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270221
Numéro CAS: 158932-00-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité