Bis(ethylcyclopentadienyl)manganese(II) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bis(ethylcyclopentadienyl)manganese
H27769.06
H27769.06EA 436 EUR InStock
H27769.06
Bis(ethylcyclopentadienyl)manganese(II) ≥98%
Bis(ethylcyclopentadienyl)manganese(II)
Formule: C₁₄H₁₈Mn
MW: 241,236 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862452
Numéro CAS: 101923-26-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité