4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
H27770.03
H27770.03EA 178 EUR InStock
H27770.03
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride 98%
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 426844-51-1 Molecular Formula: C5H8F2N2O.HCl Formula Weight: 186.59 Melting Point: 221-223° dec. Optical Rotation: -31° (c=1 in water) MDL No.: MFCD06797014
Formule: C₅H₈F₂N₂O·HCl
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 221…223 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797014
Numéro CAS: 426844-51-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité