4-Bromo-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27773.09
H27773.09EA 157 EUR InStock
H27773.09
4-Bromo-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
4-Bromo-2-méthoxybenzoate de methyle
Purity: 98% CAS No.: 139102-34-4 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-34° Boiling Point: 100-108°/0.1mm MDL No.: MFCD06797867
Formule: C₉H₉BrO₃
Point d'ébullition: 100…108 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797867
Numéro CAS: 139102-34-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité