2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,2-Dimethyltetrahydropyran-4-one
H27774.03
H27774.03EA 140 EUR InStock
H27774.03
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Purity: 95% CAS No.: 1194-16-7 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 60-64°/8mm MDL No.: MFCD01549337
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 60…64 °C (8 mmHg)
Numéro MDL: MFCD01549337
Numéro CAS: 1194-16-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité