5-Bromo-2-fluoropyrimidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27795.03
H27795.03EA 269 EUR InStock
H27795.03
5-Bromo-2-fluoropyrimidine 95%
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Purity: 95% CAS No.: 62802-38-4 Molecular Formula: C4H2BrFN2 Formula Weight: 176.98 Melting Point: 90-93° MDL No.: MFCD07787364
Formule: C₄H₂BrFN₂
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787364
Numéro CAS: 62802-38-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité