2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27799.MD
H27799.MDEA 0 EUR InStock
H27799.MD
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 95%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Purity: 95% CAS No.: 26163-03-1 Molecular Formula: C5H4BrClN2 Formula Weight: 207.46 Melting Point: 83-85° MDL No.: MFCD00955627
Formule: C₅H₄BrClN₂
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955627
Numéro CAS: 26163-03-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité