4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: p-Methyl red, Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzoate
H27830.06
H27830.06EA 209 EUR InStock
H27830.06
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt indicateur
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acidsodium salt
CAS No.: 845-46-5 Molecular Formula: C15H14N3NaO2 Formula Weight: 291.28 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00020350
Formule: C₁₅H₁₄N₃O₂Na
MW: 291.28 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020350
Numéro CAS: 845-46-5
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 g H27830.06
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité