Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',3-Dihydroxyflavone ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H27841.03
H27841.03EA 60 EUR InStock
H27841.03
2',3-Dihydroxyflavone ≥97%
2',3-Dihydroxyflavone
Purity: 97% CAS No.: 6068-76-4 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 Melting Point: 201-204° MDL No.: MFCD00017674


Formule: C₁₅H₁₀O₄
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017674
Numéro CAS: 6068-76-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité