2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
H27844.06
H27844.06EA 117 EUR InStock
H27844.06
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 96%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 5604-46-6 Molecular Formula: C5H3Cl2N3O Formula Weight: 192.00 Melting Point: ca 220° MDL No.: MFCD03001242
Formule: C₅H₃Cl₂N₃O
MW: 192,00 g/mol
Point de fusion: ∼ 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001242
Numéro CAS: 5604-46-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité