2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27845.03
H27845.03EA 242 EUR InStock
H27845.03
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 452972-14-4 Molecular Formula: C11H15BFNO2 Formula Weight: 223.06 Melting Point: 42-45° MDL No.: MFCD06798245
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798245
Numéro CAS: 452972-14-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité