2-(Methylthio)-5-pyridineboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27873.MD
H27873.MDEA 88.6 EUR InStock
H27873.MD
2-(Methylthio)-5-pyridineboronic acid 95%
2-(Methylthio)-5-pyridineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 321438-86-2 Molecular Formula: C6H8BNO2S Formula Weight: 169.01 MDL No.: MFCD03788238
Formule: C₆H₈BNO₂S
MW: 169,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788238
Numéro CAS: 321438-86-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité