Ethyl-7-bromoheptanoate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
H28001.AA
H28001.AAEA 50.9 EUR InStock
H28001.AA
Ethyl-7-bromoheptanoate 97%
Ethyl-7-bromoheptanoate
Purity: 97% CAS No.: 29823-18-5 Molecular Formula: Br(CH2)6CO2CH2CH3 Formula Weight: 237.14 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 112°/5mm MDL No.: MFCD00037103
Formule: C₉H₁₇BrO₂
MW: 237,14 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (5 mmHg)
Densité: 1.217
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037103
Numéro CAS: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité