(4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H28036.06
H28036.06EA 103 EUR InStock
H28036.06
(4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride 98%
(4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 223128-33-4 Molecular Formula: C11H13ClO2 Formula Weight: 212.67 Refractive Index: 1.5195 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD02628421
Formule: C₁₁H₁₃ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02628421
Numéro CAS: 223128-33-4
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité