5-Phenyl-o-toluidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-amine, 3-Amino-4-methylbiphenyl
H28265.03
H28265.03EA 79.8 EUR InStock
H28265.03
5-Phenyl-o-toluidine 98%
5-Phenyl-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 80938-67-6 Molecular Formula: C13H13N Formula Weight: 183.26 MDL No.: MFCD00270126
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270126
Numéro CAS: 80938-67-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité