4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28795.06
H28795.06EA 45.8 EUR InStock
H28795.06
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine ≥98%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 14001-63-9 Molecular Formula: C6H8N2S Formula Weight: 140.21 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5710 MDL No.: MFCD00023242
Formule: C₆H₈N₂S
MW: 140,21 g/mol
Densité: 1.01
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023242
Numéro CAS: 14001-63-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité