Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-azetidine-3-carboxylic acid, N-Boc-Azetidine-3-carboxylic acid, 1-N-Boc-3-Azetidinecarboxylic acid, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic Acid

H28817.03
H28817.03EA 108 EUR InStock
H28817.03
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 142253-55-2 Molecular Formula: C9H15NO4 Formula Weight: 201.22 Melting Point: 98-105° MDL No.: MFCD01860897


Formule: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Point de fusion: 98…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860897
Numéro CAS: 142253-55-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité