3-Methoxybenzenesulphonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28844.03
H28844.03EA 99 EUR InStock
H28844.03
3-Methoxybenzenesulphonamide ≥97%
3-Methoxybenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 58734-57-9 Molecular Formula: C7H9NO3S Formula Weight: 187.22 Melting Point: 131-133° MDL No.: MFCD08704579
Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187,22 g/mol
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704579
Numéro CAS: 58734-57-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité