Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane
H28872.09
H28872.09EA 205 EUR InStock
H28872.09
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 160591-91-3 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 Melting Point: 246-250° MDL No.: MFCD02684293
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Point de fusion: 246…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684293
Numéro CAS: 160591-91-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité