tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tert-butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
H29152.03
H29152.03EA 182 EUR InStock
H29152.03
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 325775-44-8 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Refractive Index: 1.4670 MDL No.: MFCD01861762
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861762
Numéro CAS: 325775-44-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité