Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H29194.03
H29194.03EA 43.4 EUR InStock
H29194.03
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥99%
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 610-37-7
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 168-172°
MDL No.: MFCD00017566


Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017566
Numéro CAS: 610-37-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité