Acide 5-bromoindole-3-ylacétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H29217.03
H29217.03EA 159 EUR InStock
H29217.03
Acide 5-bromoindole-3-ylacétique ≥97%
Acide 5-bromoindole-3-ylacétique
Purity: 97% CAS No.: 40432-84-6 Molecular Formula: C10H8BrNO2 Formula Weight: 254.09 Melting Point: 144-145° dec. MDL No.: MFCD00005637
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Point de fusion: 144…145 °C (dec.)
Densité: 1.754 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005637
Numéro CAS: 40432-84-6
EINECS: 254-917-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité