1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H30058.03
H30058.03EA 117 EUR InStock
H30058.03
1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene 97%
1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 906650-60-0 Molecular Formula: C22H18 Formula Weight: 282.39 Melting Point: 104-106° MDL No.: MFCD12407075
Formule: C₂₂H₁₈
MW: 282,39 g/mol
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407075
Numéro CAS: 906650-60-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité