2,5-Dibromo-4-picoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H30457.06
H30457.06EA 191 EUR InStock
H30457.06
2,5-Dibromo-4-picoline ≥97%
2,5-Dibromo-4-picoline
Purity: 97% CAS No.: 3430-26-0 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.92 Melting Point: 36-40° MDL No.: MFCD00234955
Formule: C₆H₅Br₂N
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234955
Numéro CAS: 3430-26-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité