Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H30634.09
H30634.09EA 212 EUR InStock
H30634.09
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 5398-36-7 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Melting Point: 175-178° MDL No.: MFCD00619079
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00619079
Numéro CAS: 5398-36-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité