Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-picolinic acid
H30923.03
H30923.03EA 76.5 EUR InStock
H30923.03
Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique 95%
Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique
Purity: 95% CAS No.: 86873-60-1 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: 166-171° MDL No.: MFCD04114192
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: 166…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114192
Numéro CAS: 86873-60-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité