2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
H30941.06
H30941.06EA 178 EUR InStock
H30941.06
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 269409-99-6 Molecular Formula: C15H21BO4 Formula Weight: 276.14 Melting Point: 57-62° MDL No.: MFCD03453660
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453660
Numéro CAS: 269409-99-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité