Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

H31077.03
H31077.03EA 292 EUR InStock
H31077.03
1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene 97%
1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 95166-77-1 Molecular Formula: C22H20 Formula Weight: 284.40 Melting Point: 155-157° MDL No.: MFCD12407080


Formule: C₂₂H₂₀
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407080
Numéro CAS: 95166-77-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité