2-Bromo-5-formylthiazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
H31096.03
H31096.03EA 76.4 EUR InStock
H31096.03
2-Bromo-5-formylthiazole 95%
2-Bromo-5-formylthiazole
Purity: 95% CAS No.: 464192-28-7 Molecular Formula: C4H2BrNOS Formula Weight: 192.03 Melting Point: 92-96° MDL No.: MFCD03788567
Formule: C₄H₂BrNOS
MW: 192,03 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788567
Numéro CAS: 464192-28-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité