trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31114.06
H31114.06EA 203 EUR InStock
H31114.06
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 96%
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 27960-59-4 Molecular Formula: C7H13NO2.HCl Formula Weight: 179.65 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD03844587
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179,65 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844587
Numéro CAS: 27960-59-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité