3-Chloro-p-toluidine hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-methylaniline hydrochloride
H31342.36
H31342.36EA 0 EUR InStock
H31342.36
3-Chloro-p-toluidine hydrochloride ≥97%
3-Chloro-p-toluidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 7745-89-3 Molecular Formula: C7H8ClN.HCl Formula Weight: 178.06 Melting Point: ca 260° subl. MDL No.: MFCD00242925
Formule: C₇H₉Cl₂N
MW: 178,06 g/mol
Point de fusion: ∼ 260 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242925
Numéro CAS: 7745-89-3
EINECS: 202-446-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité