4-(4-Fluorophenyl)imidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31503.06
H31503.06EA 88.6 EUR InStock
H31503.06
4-(4-Fluorophenyl)imidazole 97%
Purity: 97% CAS No.: 65020-70-4 Molecular Formula: C9H7FN2 Formula Weight: 162.17 Melting Point: 127-131° MDL No.: MFCD00297041
Formule: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00297041
Numéro CAS: 65020-70-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité