Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
H31521.03
H31521.03EA 103 EUR InStock
H31521.03
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Purity: 95% CAS No.: 46081-18-9 Molecular Formula: C6H6ClNO3 Formula Weight: 175.57 Melting Point: 97-98° MDL No.: MFCD06660120
Formule: C₆H₆ClNO₃
MW: 175,57 g/mol
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660120
Numéro CAS: 460081-18-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité